Learn More
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i Biologische Sicherheitswerkbank CTS™ Serie - EN12469
HeraSafe 2030i-CTS Series, Factory Acceptance Compliance Package einschließlich Compliance Folder zur Unterstützung eines zeitnahen und schnellen Validierungsprozesses.
Marke:  Thermo Scientific™ 51033758
Weitere Details : Netto-Gewicht : 170.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16843870
  • 21000.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i Biological Safety Cabinet Cell Therapy Systems (CTS™) Series consists of equipment, documentation and certifications to support your Good Manufacturing Practice (GMP) needs. Compliance services are available to help ensure a timely and rapid validation process. The Herasafe 2030i BSC CTS Series is designed to deliver performance with superior precision for demanding cell culture applications and other sensitive work requiring assured safety for product, personnel and environment, especially for bio pharma and advanced research initiatives.
Eigenschaften:
Anwenderfreundlich und ergonomisch:
  • Intuitive Touchscreen-Oberfläche für eine klare Anzeige von Status und Leistung
  • Elektronische Frontscheibe
  • Ergonomische Armauflage und optional autoklavierbare gepolsterte Ausführungen
  • LED-Innenbeleuchtung und Seitenfenster 
Intelligenter Schutz:
  • Autonome Sicherheitsfunktionen halten die korrekte Luftströmung aufrecht und überwachen kritische Bedingungen in Echtzeit ohne Benutzerinteraktion (Thermo Scientific™ SmartFlow™ Plus automatische Kompensation
  • und Alarme zur digitalen Luftstromüberprüfung)
  • SmartClean Plus Technologie und hochwertiger Innenraum aus Edelstahl 316 L für einfache Reinigung und Desinfektion
  • Selbstregelnde, keimtötende UV-Lichtintensität
Informationsverwaltung:
  • Standard-USB-Datenausgang 
  • Integrierte Funktion zur Verbindung mit der Thermo Fisher Scientific Cloud über Wi-Fi. Sofern in Ihrer Region ein Netz vorhanden ist, können Sie über unsere App eine Remoteverbindung herstellen, um den Gerätestatus sowie Warnungen, Alarme und das Anwenderprotokoll zu prüfen. 
Die Verfügbarkeit von konnektivitätsfähigen Modellen hängt von der Region ab. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Thermo Fisher Scientific Vertriebsmitarbeiter. 
Produkt-Dokumentationspaket:
  • Produkt-Supportdokumente
  • Zulassungs- und Compliance-Zertifizierungen
  • Dokumente zur Rückverfolgbarkeit/Validierung
Serviceleistungen und Support (optional)
Bei Ihrer Investition in Laborgeräte von Thermo Scientific profitieren Sie nicht nur von der hohen Arbeitsleistung dieser Produkte, sondern auch von den hervorragenden Servicelösungen von Unity Lab Services, einem Unternehmen von die Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit und Betriebszeit bieten. 
Servicepläne* –Maximieren Sie die Betriebszeiten, halten Sie die Spitzenleistung aufrecht und verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Geräte mit einem Serviceplan, der eine jährliche vorbeugende Wartung, digitale Fernlösungen und schnelle Reaktionszeiten vor Ort beinhaltet.
Katalognummern:
  • Garantiezeit des Herstellers
    • Total Care Garantie TCWBSC
  • Zeitraum nach Garantieablauf
    • Garantieverlängerung EWBSC20
    • Tech Direct Serviceplan TDPBSC
    • Total Care Serviceplan TDPBSC
Compliance-Services *** – Verringern Sie die Nichtkonformität von Geräten, indem Sie die Funktionalität dokumentieren, um Ihre bestimmungsrechtlichen Anforderungen mit Qualifizierungs- (IQ/OQ) und Leistungstests zu unterstützen.  
Katalognummern:
  • Qualifizierungsservices
    • IQ/OQ-Service vor Ort für den Zertifizierungsstandard NSF 49 (USA) IOQPCKE89003610
    • IQ/OQ-Service vor Ort für den Zertifizierungsstandard EN 12469 (Europa) IOQPCKE89003488
    • IQ/OQ-Service vor Ort für den Zertifizierungsstandard DIN 12980 (Deutschland) IOQPCKE89003613
*In 23 Ländern erhältlich. Bitte geben Sie Ihr Interesse im Formular “Angebot anfordern” an, und wir werden Sie über die Verfügbarkeit informieren.
**Konformitätsservices sind nur in ausgewählten Ländern verfügbar, darunter Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, USA. Bitte geben Sie Ihr Interesse im Formular “Angebot anfordern” an.
Spezifikation
Spezifikation
Herasafe 2030i BSC
Edelstahl (316)
Herasafe 2030i
200 mm
7 in. GUI
H14 HEPA
55 W/h
2 pro Seite und Smart Ports
800 x 1000 x 1536
800 mm
190 kg
230 V
EN 12469
Biologische Sicherheitswerkbank
2 x Hinterwand
39,3 in.
1,0000
1000 mm
LED
7,8 in.
50/60 Hz
170 kg
230 V
133 W/h