Learn More
Memmert™ Konstantklima-Kammer HPPeco mit Advanced Peltier Technology
Ideal für Stabilitätstests nach ICH Q1A, Haltbarkeitstests in den Branchen Pharma, Lebensmittel und Kosmetik sowie Qualitätsprüfungen und Feuchtelagerung.
Marke:  Memmert™ HPP1060eco
Weitere Details : Netto-Gewicht : 260.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17128964
  • 24133.32 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Effizient, homogen und zuverlässig – diese drei Wörter beschreiben die Memmert konstante Klimakammer HPPeco.
  • Modellgrößen: 110, 260, 410, 750, 1060, 1400, 2200
  • Temperaturbereiche: 0 bis +70 °C (Größe 110 bis 1060), +15 bis +60 °C (Größe 1400 und 2200)
  • Feuchtigkeitsbereiche: 10 bis 90 % RH (Größe 110 bis 1060), 10 bis 80 % RH (Größe 1400 und 2200)
  • 1 Modellvariante: TwinDISPLAY (intuitive Steuerung)
  • AtmoCONTROL Software auf einem USB-Stick zum Programmieren, Verwalten und Übertragen von Programmen über Ethernet-Schnittstelle oder USB-Port
  • Fortschrittliche Peltier-Technologie: Maximale Energieeffizienz im Vergleich zu Klimakammern mit Kompressor
  • Optionale Beleuchtungseinheit (kaltweißes Licht, warmweißes Licht)
  • 2 Pt100-Sensoren DIN-Klasse A in 4-Leiterschaltung für die gegenseitige Überwachung und Übernahme von Funktionen im Fehlerfall
  • Feuchtigkeitsversorgung mit destilliertem Wasser aus externem Tank durch selbstansaugende Pumpe
  • Einstellbare Parameter: Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), relative Luftfeuchtigkeit, Programmzeit, Zeitzonen
  • Absolut homogene Temperatur- und Feuchtigkeitsverteilung
  • Zuverlässig und ausfallsicher, auch nach jahrelangem Dauerbetrieb
  • Immer ein gutes Klima: Kältefrei, laufruhig, kompakt, wartungsarm
Dank der hochpräzisen Regelung ist eine absolut homogene und stabile Temperatur- und Feuchtigkeitsverteilung gewährleistet. Die neue Mikrodosierpumpe befeuchtet das Innere der Klimakammer feinfühlig und schnell. Die serienmäßigen Doppeltüren verhindern Verschmutzungen und Temperaturstürze, gleichzeitig haben Sie durch großflächige Innenglastüren einen optimalen Blick auf das empfindliche Ladegut.
Spezifikation
Spezifikation
CE
1060 L
Optionale Beleuchtungseinheit
10 bis 90 % RH
Klimakammer
Feuchtigkeitsversorgung mit destilliertem Wasser aus externem Tank durch selbstansaugende Pumpe
850 x 1040 x 1200 mm
424 kg
50/60 Hz
Nein
Edelstahl (304/1,4301)
Edelstahl
0 (mindestens 20 unter Umgebungstemperatur) bis 70 °C
2 hochauflösende TFT-Farbdisplays (TwinDISPLAY)
Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage
1224 x 1005 x 1720 mm
260 kg