Learn More
Thermo Scientific™ Megafuge ST4F Plus Centrifuge Series
Ergonomic design, standard high contrast user interface for up to 6 saved programs with simple push-button operation for routine applications.
Marke:  Thermo Scientific™ 75009961
Weitere Details : Netto-Gewicht : 150.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17170609
  • 11330.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The ST4F/ST4FR Plus series floor standing centrifuges come standard with an easy-to-use keypad and high contrast LCD display.  This high-capacity and versatile unit offers consistent performance and is ideal for routine applications.  Quickly and securely swap between 13 unique rotor options with the tool-less Auto-Lock rotor exchange.  This compact floor standing unit is on casters and can easily be moved for cleaning or storage.
Thermo Scientific SMARTSpin Technologie:
  • Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck
  • System spart Zeit beim Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen
  • Einfacher Zugriff auf die Rotorkammer ermöglicht eine schnelle Reinigung und ergibt eine gesündere Arbeitsumgebung und eine längere Lebensdauer des Geräts
Spezifikation
Spezifikation
EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 und 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC Part 15
4 x 1000 ml mit TX-1000 Rotor
15.200 U/min (30x 2 Mikroliter-Rotor)
LCD-Anwenderoberfläche mit hohem Kontrast, Drucktaste
Energieeffizient, weniger Abfall
Kann bis zu 6 Programme speichern
9 Beschl./10 Verzög.
Je
SMARTSpin Unwuchterkennung, Finger-Klemmschutz, bruchsichere Konstruktion
Ja
208/240 V
Mikroprozessor
25.830 x g mit 30x 2 Mikroliter-Rotor
Nein
Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil
Rotoren sind separat zu erwerben
IVD-zertifiziert
Bis zu 100 Programme über eine Drucktaste wählbar und eine LCD-Anwenderoberfläche mit hohem Kontrast
Nein
Universalzentrifuge
83,5 x 56,6 x 69 cm (32,8 x 22,3 x 27,2 in.)
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Serviceleistungen