Learn More
BINDER™ Serie LIT MK - Batterietestschränke mit Sicherheitsausstattung für schnelle Temperaturwechsel
Die Batterietestschränke LIT MK eignen sich perfekt für Alterungs-, Performance und Stresstests in der Qualitätssicherung oder der Produktion von Batterien. Für die maximale Sicherheit sind alle Schränke mit einer Detektions- und Feuerunterdrückungseinrichtung ausgelegt.
Marke:  BINDER™ 9020-0402
Weitere Details : Netto-Gewicht : 375.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17189124
  • 79875.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbereich: -40°bis +110 °C
  • Unabhängige Temperaturschutzvorrichtung der Klasse 2, wenn die Temperatur auf +120 °C eingestellt ist
  • Reversible Druckentlastungsklappe aus Edelstahl, in der Mitte oben auf dem Gerät montiert
  • Verbesserter Türverriegelungsmechanismus mit verstärkten Halterungen
  • Überwachung von CO, H2, O2 und Temperatur in der Atmosphäre des Testbereichs
  • Ausrüstung zur Inertisierung
  • CO2-Brandunterdrückung
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Programmierbarer Kondensationsschutz für Proben
  • Beheiztes Sichtfenster mit LED-Innenbeleuchtung
  • BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basis Edition
  • Intuitive Touchscreen-Steuerung mit Zeitsegment und Echtzeit-Programmierung
  • Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
  • Unabhängig einstellbare Temperatursicherung der Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
  • Computerschnittstelle: Ethernet
  • 1 Gestell aus Edelstahl, frei positionierbar
  • FCK-freies Kältemittel R-452A
  • Kühlung mit Kompressorenkühleinheit
  • TÜV SÜD bestätigt, dass die LIT MK 240 und LIT MK 720 Kammern für EUCAR Niveau 6 geeignet sind
Spezifikation
Spezifikation
30 kg
Ethernet, USB
228 L
APT.line™ Vorwärmkammer
1 (max. 6)
-40 °C° bis +110 °C°
Eintürig
3000 W (bei 25 °C)
40 min von -40 °C bis +110 °C
1
FCK-freies Kältemittel R-452 A
2 Jahre
1439 x 1040 x 1929 mm
346 kg
400 V 3 ∼50 Hz
5,6 kW
50 Hz
Touchscreen
LITMK240-400 V, Standard, Serie LIT MK – Batterietestkammern mit Sicherheitsausrüstung für schnelle Temperaturwechsel, 228 l, 400 V 3 ∼ 50 Hz
Edelstahl
LED
CEE 16 / 6 H Stecker 5-polig
TFT Touch
Batterieprüfung
5 K
LITMK240-400 V
LIT MK
0,1 bis 1,2 K
735 x 443 x 700 mm
443 x 735 x 700 mm
375 kg
400 V
16 A
Sonderangebote
Serviceleistungen