Learn More
Fisherbrand™ ProFill HPLC-Spritzenfilter, PTFE-Membran
Auf HPLC Leistung getestet
141.00 € - 175.00 €
Spezifikation
Beschreibung | HPLC-Spritzenfilter |
---|---|
Material (Membran) | PTFE |
Menge | 100 |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Vorfilter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Vorfilter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12626745
|
Fisherbrand™
|
17 mm | 0,2 μm | Nein |
158.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12636745
|
Fisherbrand™
|
17 mm | 0,45 μm | Nein |
161.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12676825
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 0,2 μm | Ja |
175.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12686825
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 0,45 μm | Ja |
157.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15532380
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 0,45 μm | Nein |
148.61 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15522380
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 0,2 μm | Nein |
141.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- ProFill
- HPLC-Spritzenfilter
- PTFE
- Membranen und Gehäuse mit geringem Anteil an extrahierbaren Verbindungen
- Polypropylen-Gehäuse
- Verbesserter Luer Lock-Einlass zur Vermeidung von Verlusten
Spezifikation
HPLC-Spritzenfilter | |
PTFE | |
100 |