Learn More
Ansell™ Profood™ Blaue Handschuhe der Serie 87-315 aus Naturlatex
Die wiederverwendbaren Latexhandschuhe zeichnen sich dank ihrer chlorierten Außenseite durch höhere mechanische und chemische Beständigkeit aus.
25.55 €
Spezifikation
Material der Rückseite | Naturlatex |
---|---|
Stulpenmaterial | Naturlatex |
Coating Material | Naturlatex |
Produkttyp | Handschuhe |
Modell | 87-315 |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11756744
|
Ansell™
87315070 |
7 |
25.55 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11712603
|
Ansell™
87315080 |
8 |
25.55 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12687021
|
Ansell™
87315090 |
9 |
25.55 €
12 Paare |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11792633
|
Ansell™
87315100 |
10 |
25.55 €
12 Paare |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Aus 100 % reinem Latex
Anwendungen:
- Geflügelverarbeitung
- Rind- und Schweinefleischverarbeitung
- Fischverarbeitung
- Obst- und Gemüseverarbeitung
Spezifikation
Naturlatex | |
Naturlatex | |
87-315 | |
Blau | |
Baumvollvelours | |
Gegen Flüssigkeiten und mechanisch beständig |
Naturlatex | |
Handschuhe | |
0,4 mm | |
Ausgezackt | |
144 Paar | |
87-315 |