Learn More
Progesterone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499076
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16499076 100 mg 100 Milligramm
16471408 5 g -
16442529 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16499076 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0437
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Progesterone is a steroid hormone that regulates the menstrual cycle and is crucial for pregnancy.
Progesterone is a steroid hormone that regulates the menstrual cycle and is crucial for pregnancy.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Progesterone
CAS 57-83-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H30O2
Menge 100 mg
Synonym Pregn-4-ene-3,20-dione
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (79.50 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC([C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 314.46
Formelmasse 314.46
Reinheit (%) 98.05%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation