missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Prohibitin Mouse anti-Human, Clone: PHB/3230, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
249.00 €
Spezifikation
| Antigen | Prohibitin |
|---|---|
| Klon | PHB/3230 |
| Konzentration | 0.2 mg/ml |
| Verdünnung | Western Blot 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml, Protein Array |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18335782
|
Novus Biologicals
NBP3-07817-20UG |
20 μg |
249.00 €
20 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Prohibitin Monoclonal specifically detects Prohibitin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.Spezifikation
| Prohibitin | |
| 0.2 mg/ml | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Stem Cell Markers | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| 5245 | |
| IgG2a κ | |
| Protein A or G purified |
| PHB/3230 | |
| Western Blot 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml, Protein Array | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| PHB1, prohibitin | |
| Recombinant human Prohibitin protein fragment (aa167-261) (exact sequence is proprietary) | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts