Learn More
Propane-1-sulfonamide, 97%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Propane-1-sulfonamide |
| CAS | 24243-71-8 |
| Summenformel | C3H9NO2S |
| MDL-Nummer | MFCD03550611 |
| Menge | 25 g |
| SMILES | CCCS(=O)(N)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 123.17 |
| Reinheit (%) | 97% |