Learn More
Propaphos, TRC
Artikelnummer. 30138689
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138689 250 mg 250 Milligramm
30040926 25 mg 25 Milligramm
30040530 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30138689 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP323755250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7292-16-2
Summenformel C13 H21 O4 P S
Molekulargewicht (g/mol) 304.34
Synonym Phosphoric acid, 4-(methylthio)phenyl dipropyl ester, Phosphoric acid, p-(methylthio)phenyl dipropyl ester (7CI,8CI), Kayaphos, Kayphosnac, O,O-Dipropyl O-4-methylthiophenyl phosphate, Propaphos
IUPAC-Name (4-methylsulfanylphenyl) dipropyl phosphate
SMILES CCCOP(=O)(OCCC)Oc1ccc(SC)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propaphos
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H21O4PS/c1-4-10-15-18(14,16-11-5-2)17-12-6-8-13(19-3)9-7-12/h6-9H,4-5,10-11H2,1-3H3
Formelmasse 304.0898