Learn More
Propargyloxtrimethylsilan, 97 %, ACROS Organics™
Click to view available options
2.5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Propargyloxytrimethylsilane |
Namenshinweis | 97% |
CAS | 5582-62-7 |
Dichte | 0.8300g/mL |
Siedepunkt | 110.0°C |
Flammpunkt | 8°C |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C6H12OSi |