Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Propidiumiodid
Artikelnummer. 15541957
Change view
Click to view available options
Menge:
1,5 ml
Packungsgröße:
1.50 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15541957 1,5 ml 1.50 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 15541957
Marke: Invitrogen™ BMS500PI
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Beinhaltet
Propidiumiodid
Standardreagenz zur Beurteilung der Zellviabilität und zum Ausschluss nicht lebensfähiger Zellen bei der Durchflusszytometrie. PI bindet an doppelsträngige DNA, wird jedoch von Zellen mit intakten Plasmamembranen nicht aufgenommen.
  • PI sollte im PE-Kanal analysiert werden, wenn es als Gegenfärbung für Annexin V FITC verwendet wird
  • 7-AAD kann anstelle von PI verwendet werden, wenn Annexin V PE verwendet wird
  • Der Vorteil von 7-AAD gegenüber PI besteht darin, dass es minimale spektrale Überlappungen zwischen diesen Emissionen gibt
  • Wählen Sie bei Annexin V Apoptose-Assays als Gegenfärbung Propidiumiodid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Rot
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilitätsassay
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
Produkttyp Propidiumiodid
Farbstofftyp Zellundurchlässig
Emission 535/617
Produktlinie eBioscience
Menge 1,5 ml