Learn More
Propidiumiodid, 99 %, für HPLC-Analysen, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11435392 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
0.1 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11435392 25 mg 25 Milligramm
11445392 0.1 g 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435392 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219545825
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 25535-16-4
Summenformel C27H34I2N4
Molekulargewicht (g/mol) 668.406
InChI-Schlüssel XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
Synonym Propidiumiodid, Propidiumdiiodid, 3,8-diamino-5-3-Diethylmethylammonio propyl-6-Phenylphenanthridin-5-Iumiodid, 3,8-diamino-5-3-Diethylmethylammonio-propyl-6-PhenylphenanThridiniumdijodid, Phenanthridinium, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenyl-, Diiodid, 3,8-diamino-5-3-Diethylaminopropyl-6-Phenylphenanthridinium Jodid-Methodid, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenyl-, diiodide
PubChem CID 104981
ChEBI CHEBI:51240
IUPAC-Name 3-(3,8-diamino-6-phenylphenanthridin-5-ium-5 -yl)propyl-diethyl-Methylazanium; Dijodid
SMILES CC[N+](C)(CC)CCC[N+]1=C2C=C(C=CC2=C3C=CC(=CC3=C1C4=CC=CC=C4)N)N.[I-].[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propidiumiodid
Namenshinweis Für die HPLC-Analyse
Farbe Rot
Physikalische Form Flockiges Pulver
Menge 25 mg
Formelmasse 668.4
Reinheit (%) 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propidium Iodide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.