Learn More
Molecular Probes™ Propidium Iodide ReadyProbes™ Reagent
Artikelnummer. 15168745
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15168745
Marke: Molecular Probes™ R37108
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Propidium-Iodid ReadyProbes™ Reagenz
Propidiumjodid ist ein häufig verwendeter Totzellfärbemittel, der bei Bindung an DNA rote Fluoreszenz aussendet. Propidiumjodid wird auch als Gegenfärbung in mehrfarbigen Fluoreszenztechniken verwendet. Mit Propidiumjodid ReadyProbes™ Reagenz bieten wir eine raumtemperaturstabile Lösung mit klassischem DNA-Färbemittel, die in einer praktischen Tropfflasche geliefert wird. Zur Zellfärbung nur zwei Tropfen pro Milliliter auf die Spitze geben und abtropfen.
Merkmale von Propidium-Iodid ReadyProbes™ Reagenz:
  • Gebrauchsfertige flüssige Zubereitung von Propidiumjodid
  • Schnelles Totzellfärben ohne Waschschritte
  • Gebrauchsfertige flüssige Zubereitung in praktischer Tropfflasche—kein Verdünnen, Wiegen oder Pipettieren
  • Stabil bei Raumtemperatur—Einsatzbereit an Ihrem Arbeitsplatz oder Zellkulturbereich
    Klassischer Totzellen-Farbstoff
    Propidium-Iodid ist ein klassischer Fluoreszenzfarbstoff, der häufig zur Einfärbung toter Zellen verwendet wird (Abbildung 1). Mit ausreichend großer Stokes-Verschiebung, um den gleichzeitigen Nachweis von nuklearer DNA und FITC oder Alexa Fluor™ 488-markierten Antikörpern zu ermöglichen.
    Anwenderfreundlichkeit
    Propidium-Iodid ReadyProbes™ Reagenz wird gebrauchsfertig geliefert und kann direkt neben Ihrem Durchflusszytometer oder in Ihrem Zelllabor aufbewahrt werden. Mit einer flüssigen Zubereitung in einer äußerst praktischen Tropfflasche (Abbildung 2) können Sie Ihre Zellen immer und überall färben. Fügen Sie einfach zwei Tropfen pro ml hinzu, um eine optimal helle und deutliche Kerngegenfärbung zu erreichen.
    Mehrere Anwendungen
    Propidium-Iodid dringt nicht durch die Membran und wird von lebensfähigen Zellen ausgeschlossen. Es wird daher häufig zur Identifizierung von toten Zellen in einer Population verwendet. Seine spektralen Eigenschaften, die Selektivität für dsDNA und die erhöhte Fluoreszenz, wenn es an DNA gebunden ist, machen Propidium-Iodid ideal für die Verwendung mit grünen Fluorophoren (Alexa Fluor™ 488, FITC, GFP) in mehrfarbigen Experimenten. Aufgrund seiner hohen Affinität zu DNA wird es auch häufig zum Zählen von Zellen, Messen von Apoptose und Sortieren von Zellen auf der Grundlage von DNA-Inhalten verwendet.
    Anwendungsvorschläge
  • In den meisten Fällen 2 Topfen pro 1×106 Zellen von Propidiumiodid ReadyProbes™ Reagenz und eine Inkubationszeit von 15 bis 30 Minuten erzeugen eine helle Kernfärbung; bei einigen Zelltypen, Bedingungen und Anwendungen kann jedoch eine Optimierung erforderlich sein. In solchen Fällen einfach mehr oder weniger Tropfen hinzufügen, bis die optimale Intensität der Färbung erreicht ist.
  • Ist es an Nukleinsäuren gebunden, beträgt das Fluoreszenzanregungsmaximum von Propidium-Iodid 535 nm und das Emissionsmaximum 617 nm. Propidiumiodid kann mit einer Xenon- oder Quecksilberdampflampe oder mit der 488-Linie eines Argonionenlasers angeregt werden. Im Allgemeinen wird Propidiumiodid-Fluoreszenz im FL2-Kanal von Durchflusszytometern nachgewiesen.
  • Als bevorzugter roter Kernfleck in Totzellanalysen mit Durchflusszytometrie eignet sich das Propidiumiodid ReadyProbes™ Reagenz ideal für die Verwendung mit antikörperbasierten Anwendungen.
    Hier mehr zu weiteren Molecular Probes™ Bildgebungswerkzeugen und Reagenzien.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zellpermeabilität Zellundurchlässig, nicht zellmembrangängig
    Farbe Tiefrot
    Inhalt und Lagerung 6 x 2,5 ml-Tropfflaschen
    Bei ≤ 25 °C lagern
    Nachweisverfahren Fluoreszent
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilitätsassay
    Zur Verwendung mit (Geräte) Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung, EVOS Zellbildgebungssystem, Durchflusszytometer
    Produkttyp Propidiumiodid
    Farbstofftyp Propidiumiodid
    Emission 617 nm
    Excitation Wavelength Range 535 nm
    Form Flüssig
    Produktlinie ReadyProbes
    Menge 1 Kit
    Subzelluläre Lokalisation Nucleus