Learn More
Propofol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Propofol |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3 |
| Formelmasse | 178.1358 |
| Reinheit (%) | >95% |