Learn More
Buerkle™ Messbecher konisch, PP, 500 ml
Buerkle™ Messbecher aus Propylen für die präzise Messung von Probenmengen.
Marke: Buerkle™ 9999-7106
4.57 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06300kg
Beschreibung
- Polypropylen
- Precise
- Präzision
Spezifikation
Polypropylen | |
500 ml |