Learn More
Propoxycaine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16424577
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16424577 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16424577 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1243
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Propoxycaine hydrochloride inhibits voltage-gated sodium channels, and thereby inhibits the ionic flux required for the initiation and conduction of impulses. Propoxycaine hydrochloride application can lead to a loss of sensation.
Propoxycaine hydrochloride inhibits voltage-gated sodium channels, and thereby inhibits the ionic flux required for the initiation and conduction of impulses. Propoxycaine hydrochloride application can lead to a loss of sensation.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propoxycaine hydrochloride
CAS 550-83-4
Farbe Light Nude
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H27ClN2O3
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (302.25 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (151.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCCN(CC)CC)C1=CC=C(N)C=C1OCCC.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 330.85
Formelmasse 330.85
Reinheit (%) 98.06%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation