Learn More
Propylpropionat +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Propyl propionate |
Schmelzpunkt | -76.0°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.8810g/mL |
Siedepunkt | 123.0°C |
Flammpunkt | 22°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3CH2C(O)O(CH2)2CH3 |