Learn More
Propylbenzol, TRC
Artikelnummer. 30419236
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30419236 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30419236 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP8350405ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-65-1
Summenformel C9 H12
Molekulargewicht (g/mol) 120.19
Synonym Benzene, propyl-, Propylbenzene, 1-Phenylpropane, 1-Propylbenzene, Isocumene, NSC 16941, n-Propylbenzene
IUPAC-Name Propylbenzol
SMILES CCCc1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propylbenzene
Menge 5 mL
InChI-Formel InChI=1S/C9H12/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
Formelmasse 120.0939