Learn More
Propylthiouracil, MedChemExpress
Description
Propylthiouracil(6-Propyl-2-thiouracil) is a thyroperoxidase and 5'-deiodinase inhibitor.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Propylthiouracil |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 51-52-5 |
| Farbe | White |
| Menge | 500 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C7H10N2OS |
| Synonym | 6-n-Propylthiouracil 6-Propyl-2-thiouracil PTU |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (587.44 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (3.94 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C=C(CCC)N1)NC1=S |
| Show More |