Learn More
Contec™ PROSAT™ sterile Wischtücher mit geringer Endotoxinkonzentration
Hergestellt aus 100 % Polynit Heatseal Polyesterstrick, getränkt mit einer Mischung aus 70 % IPA und dem hochwertigsten destillierten Wasser für Injektionszwecke (WFI). Contec™ PROSAT™ sterile Wischtücher mit geringem Endotoxingehalt sind partikelarm und faserarm und eignen sich ideal für den Einsatz in Produktkontaktbereichen. Jede Wischtuch-Charge hat einen garantierten Endotoxingehalt von weniger als < 1 EU pro Gerät.
Marke: Contec™ PSWE0002
Weitere Details : CAS : 7732-18-5 Netto-Gewicht : 17.70000kg
Beschreibung
- Im Reinraum gewaschene Wischtücher aus 100 % gestricktem Interlock-Polyester
- Das Wischtuch mit abgedichteter Kante erzeugt einen sehr geringen Anteil an Partikeln und Fasern und eignet sich ideal für den Einsatz in Produktkontaktbereichen
- Kontrollierte Sättigungswerte reduzieren den Lösungsmittelverbrauch, die VOS’s und den Abfall erheblich
- Garantierter Endotoxingehalt von < 1 EU pro Gerät
- Die geringe Anzahl von Wischtüchern pro wiederverschließbarer Tasche ist ideal für den sterilen Gebrauch und trägt zur Abfallvermeidung bei
- ISO-Klasse 5 Reinraum-kompatibel
Spezifikation
12 in. | |
12 in. | |
Polyester | |
Laufmaschenfreies Interlock-Gestrick | |
Kritischste pharmazeutische Reinräume | |
70 % IPA/ 30 % WFI, USP-Qualität |
30 cm | |
30 cm | |
140 | |
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) | |
30 Wischtücher/Beutel, doppelt verpackt | |
Steril |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.