Learn More
DuPont™ ProShield™ 60
Artikelnummer. 16234511 Alle ansehen DuPont Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
50 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
16234511 S 50 Stück
16244511 M 50 Stück
16254511 L 50 Stück
16264511 XL 50 Stück
16274511 2XL 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16234511 Lieferant DuPont™ Lieferanten-Nr. D15519552
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    395.58 €
    262.14 € / 50 Stück
    Sparen 133.44 €
    33% Rabatt
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ProShield™ 60 bietet eine Barriere gegen ungefährliche Trockenpartikel bis zu einer Größe von einem Mikrometer.
  • Hergestellt aus einem mikroporösen Film auf einem Polypropylen-Vliesstoff
  • Kombinieren Sie guten Partikelschutz mit hoher Flüssigkeitsabweisung
  • Eine Barriere gegen ungefährliche Trockenpartikel bis zu einer Größe von einem Mikrometer
  • Das Material ist nur für Feuchtigkeitsdampf durchlässig und nicht luftdurchlässig
  • Zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425
  • Chemische Schutzkleidung, Kategorie III, Typ 5 und 6
  • En 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination)
  • Antistatische Behandlung (EN 1149-5) auf der Innenseite
  • Abgesteppte innere Säume
  • Nylon-Reißverschluss mit Klappe
  • Die ideale Wahl für Anwendungen, die hinsichtlich Barriere, Haltbarkeit und Komfort weniger anspruchsvoll sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe S
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Verschlusstyp Reißverschluss mit Sturmklappe
Saumtyp Genäht
Sterilität Unsteril
Beschreibung Einzeln verpackt
Menge 50/Karton