Learn More
DuPont™ ProShield™ 20 Weiß
Artikelnummer. 15411255 Alle ansehen DuPont Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
50 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
15411255 3XL 50 Stück
15461245 S 50 Stück
15471245 M 50 Stück
15481245 L 50 Stück
15491245 XL 50 Stück
15401255 2XL 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15411255 Lieferant DuPont™ Lieferanten-Nr. D15338160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.46 €
    222.89 € / 50 Stück
    Sparen 93.57 €
    29% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt, um Arbeiter mit hohem Komfort vor bestimmten Substanzen zu schützen. Der weiße DuPont™ ProShield™ 20 Hauben-Overall wird in der Regel zum Schutz vor Partikeln (Typ 5) und begrenzten Flüssigkeitsspritzern oder Sprühnebeln (Typ 6)
  • Chemische Schutzkleidung, Kategorie III, Typ 5 und 6
  • En 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination)
  • Antistatische Behandlung (EN 1149-5) – auf der Innenseite
  • Abgesteppte äußere Säume
  • Nylon-Reißverschluss mit Klappe
  • Erhältlich in Weiß in den Größen S bis XXXL (blaue Kleidungsstücke sind ebenfalls erhältlich).
  • 2-teilige Kapuze.
  • Elastischer Gesichts-, Handgelenk-, Taillen- und Fußgelenkbereich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzanzug mit Kapuze
Größe 3XL
Material SMS-Faser
Farbe Weiß
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Verschlusstyp Reißverschluss mit Sturmklappe
Saumtyp Genäht
Schutzartklasse Kategorie III, Typ 5 und 6
Zertifizierung/Konformität (EU) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-5
Größe (metrisch) Brustkorb 124 bis 132 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Arbeiter, die bei leichten Arbeiten und in anderen Branchen Schutz vor Schmutz und Dreck suchen.
Menge 50/Packung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Der Benutzer sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.