missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies Prostaglandin E2
Beschreibung
- Prostaglandin E2 (PGE2) is the most biologically active and well-studied prostaglandin
- It binds with very high affinity to the EP1, EP2, EP3, and EP4 receptors (Ki = 9.1, 4.9, 0.33, 0.79 nM respectively)
- (Abramovitz et al.), Bos et al.)
- Required for the development of hematopoietic stem cells (HSCs) in mice and zebrafish (North et al.)
- Improves engraftment of mouse HSCs, possibly through increasing homing, survival, and/or self-renewal (Hoggatt et al. 2009, Hoggatt et al.) 2013, North et al.)
- Promotes differentiation of hematopoietic progenitor cells from mouse, macaque, and human embryonic stem cells (Gori et al.), North et al.), Woods et al.)
- Promotes differentiation of myeloid-derived suppressor cells from hematopoietic progenitors (Sinha et al.)
- Promotes differentiation of Th17 cells from naïve T-cells (Boniface et al.)
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 363-24-6 |
| Synonym | PGE2 |
| Menge | 5 mg |
| Summenformel | C20H32O5 |
| Reinheit | ≥ 99 % |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?