Learn More
Invitrogen™ Prostaglandin E2 Human kompetitiver ELISA-Kit
Konkurrenzfähiger ELISA
Marke: Invitrogen™ EHPGE2
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.72160kg
Beschreibung
Der Human Prostaglandin E2 (Hu PGE2) ELISA quantifiziert Hu PGE2 in humanem Serum, Vollblut, Speichel, Urin oder in Zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliche und rekombinante Hu PGE2. Verfahrensprinzip Der Human PGE2-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzym-verbundener Immunosorbent-Assay) misst die Menge des Zieles, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist umgekehrt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Prostoglandin E2 (PGE2) ist ein potenter Lipidmediator, der durch den Metabolismus von Arachidonsäure über den Cyclooxygenase (COX)-Weg erzeugt wird. Nach zellulärer Stimulation wird Arachidonsäure aus Phospholipiden einer Familie von Phospholipase A2-Enzymen hydrolysiert und entweder durch COX1 oder COX2 in das instabile Endoperoxid PGH2 umgewandelt. PGH2 wird vopn einem der 3 verschiedenen mikrosomalen PGES1- (mPGES1), mPGES2- oder zytosolischem cPGES-Enzym zu PGE2 isomerisiert. PGE2 ist in einer Reihe von physiologischen Systemen und Anordnungen aktiv, darunter Entzündungen, Immunregulation, Entstehung von Fieber, Schmerzwahrnehmung, Schutz des Magenmuskosa, Fruchtbarkeit und Geburt sowie Natrium- und Wasserretention. Die Effekte von PGE2 werden durch 4 Subtypen von G-Protein-gekoppelten Rezeptoren umgewandelt, die als EP1, EP2, EP3 und EP4 bezeichnet werden, mit Kd-Werten für PGE2 von 1 bis 10 nM. PGE2 wird in vivo durch den Prostaglandin15-Dehydrogenase-Pfad (15Hydroxy-PGDH) schnell zu dem inaktiven Metaboliten 13,14Dihydro15-Keto-PGE2 metabolisiert. Die Halbwertszeit von PGE2 im Kreislaufsystem beträgt ∽30 Sekunden und die normalen Plasmaspiegel liegen bei 3 12 pg/ml.Spezifikation
39.1 bis 2500 pg/ml | |
LTB2 Competitive ELISA Kit | |
Kolorimetrischer ELISA (p-NPP-Substrat) in transparenter 96-Well Platte | |
Serum, Speichel, Überstand, Urin, Vollblut | |
96-Mikrotiterplatten-Wells | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
10.7 % | |
AP | |
Je nach Probentyp und -niveau | |
RUO | |
−20 °C | |
1 Std 20 Min |
13,4 pg/mL | |
AP | |
ELISA-Kit | |
Keine signifikante Kreuzreaktion mit 13,14-Dihydro-15-Keto-PGF2a; 6,15-Keto-13-Dihydro-PGF1a; Thromboxan B2; 2-Arachidonoylglycerol; Anandamid; PGD2; Arachadonsäure. Weniger als 1 % Kreuzreaktion mit PFG2a; 6-Keto-PGF1a; PGA2; PGB1; ca. 16 % Kreuzreaktion | |
Human | |
4 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungsmittel, Antikörpernachweis, AP-Konjugat, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, PGE2-Antikörper, 6 ml, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, PGE2-Antikörper, 6 ml | |
Absorbierung bei 405 nm ohne Absorbierung bei 570 nm | |
Kit mit 1 Platten | |
Speichel, 10 μl; Serum, 10 μl; Überstand, 100 μl; Urin, 10 μl; Vollblut, 10 μl | |
Human | |
2 Std 45 Min |
Sicherheit und Handhabung
- PGE2 standard
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol