Learn More
Prostate Specific Acid Phosphatase (PSAP) Mouse, Clone: rACPP/1338, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00 € - 510.00 €
Spezifikation
Antigen | Prostate Specific Acid Phosphatase (PSAP) |
---|---|
Klon | rACPP/1338 |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15920698
|
EnquireBio
55-MSM4-P1 |
100 μg |
510.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 12-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15910698
|
EnquireBio
55-MSM4-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
Prostate Specific Acid Phosphatase (PSAP) | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant full-length human ACPP protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
52kDa |
rACPP/1338 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
55 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Cytoplasmic | |
PC12 cells or normal prostate or prostate carcinoma |