Learn More
PROTAC BET-binding moiety 2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480518
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16480518 5 mg -
16428058 10 mg 10 Milligramm
16403977 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16480518 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY43723
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress PROTAC BET-binding moiety 2 is an inhibitor of BET bromodomain.
PROTAC BET-binding moiety 2 is an inhibitor of BET bromodomain.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PROTAC BET-binding moiety 2
CAS 916493-82-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H17ClN4O4S
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 42.86 mg/mL (96.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(C(O)=O)SC2=C1C(C3=CC=C(Cl)C=C3)=N[C@@H](CC(OC)=O)C4=NN=C(C)N24
Molekulargewicht (g/mol) 444.89
Formelmasse 444.89
Reinheit (%) 98.85%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death