missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Protease-Activated Receptor-4

Artikelnummer. 16424036
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16424036 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16424036 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP0297

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Protease-Activated Receptor-4 is the agonist of proteinase-activated receptor-4 (PAR4).

Spezifikation

Reinheit 98.14%
CAS 245443-52-1
Inhalt und Lagerung Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekulargewicht 666.77 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 25 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit H2O : 50 mg/mL (74.99 mM∣Need ultrasonic)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.