Learn More
MedChemExpress Protease-Activated Receptor-4
Artikelnummer. 16491948
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16491948 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16491948 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP0297
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Protease-Activated Receptor-4 is the agonist of proteinase-activated receptor-4 (PAR4).
Spezifikation
Reinheit 98.14%
CAS 245443-52-1
Inhalt und Lagerung Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekulargewicht 666.77 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 5 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit H2O : 50 mg/mL (74.99 mM∣Need ultrasonic)