Learn More
Eppendorf™ Schutzfilter-Set
Designed for use with Eppendorf Reference™ 2, Eppendorf Research™ plus and Eppendorf Xplorer™ (plus) pipettes
Marke: Eppendorf™ 4920624001
16.67 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Available in a variety of colors
- Protection Filter Sets include 10 filters and 1 filter sleeve
- For fixed- and variable-volume pipettes
Spezifikation
Turquoise | |
10 mL | |
10 filters with 1 filter sleeve |
Protection filter | |
1 to 10 mL variable Eppendorf Reference™ 2, Eppendorf Research™ plus and Eppendorf Xplorer™ (plus) | |
Je 1 |