Beschreibung
- Stabile und transparente Schutzhaube zum Schutz vor Implosionen
- Bietet problemlosen und sofortigen Zugang zu Kolben und Bad
- Einsatzbereich bis zu 130 °C
Bestellinformation
dimType
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polycarbonat |
| Typ | Schutzabdeckung |
| Menge | Je 1 |
| Spannung | 115/230 V AC |