Learn More
3M™ Schutzoverall 4520 CS mit Standardkragen vom Typ5/6
113.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
Medium
Groß
Extragroß
2 Extragroß
Beschreibung
- Atmungsaktive Materialtechnologie für reduzierte Wärmebelastung und erstklassigen Tragekomfort den ganzen Tag über
- Hergestellt aus superatmungsaktivem SMMMS-Vlies für die effektive Freisetzung von Körperwärme und Feuchtigkeit und reduzierte Wärmebelastung
- Standardkragen für die Verwendung mit Atemgeräten oder wenn keine Kapuze gewünscht wird
- Strickbündchen und elastische Einsätze an Taille und Knöcheln für angenehmes Tragegefühl und verbesserte Bewegungsfreiheit
- Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Aufladung und das Risiko von Funken
- EN 1073-2 Schutz vor nuklearen Partikeln
- Strickbündchen für eine weiche und sichere Armpositionierung
Spezifikation
Produkttyp | Schutzoveralls |
Größe | 2 Extragroß |
Material | SMS-basiert |
Farbe | Weiß |
Taillenform | Elastisch |
Stulpenform | Strick |
Verschlusstyp | 2-Wege-Reißverschluss |
Saumtyp | Umgestochen |
Zertifizierung/Konformität | CE-Kategorie III, EN 1073-2 Radioaktive Partikelkontamination, EN 1149-5 - Elektrostatische Eigenschaften, EN 13034:2005+A1: 2009 Spritzwasser Typ 6, EN ISO 13982-1:2004 Gesundheitsgefährliche Stäube Typ 5 |