missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Protein A/G Magnetic Beads

Artikelnummer. 16451258
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 ml
5 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16451258

Marke: MedChemExpress HYK0202

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress The MCE Protein A/G Magnetic Beads provide a fast and convenient method for Immunoprecipitation, Co-Immunoprecipitation and Chromatin Immunoprecipitation.

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Stored at 4°C, and is stable for up to 2 years. Do not centrifuge, dry or freeze the magnetic beads.
Versandbedingung Room temperature
Menge 5 ml
Ziel VD/VDR
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt