Learn More
Macherey-Nagel™ Assay zur Proteinquantifizierung
NucleoSpin™ miRNA eignet sich für die parallele Isolierung kleiner RNA, großer RNA und Proteinen.
Marke:  Macherey-Nagel™ 740967.50
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.13600kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11922362
  • 34.50 € / 50 Reaktionen
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
NucleoSpin™ miRNA eignet sich für die parallele Isolierung kleiner RNA, großer RNA und Proteinen.
Überlegene Selektivität – Reinigen Sie Ihre RNA-Fraktioniert durch Größe
Isolierung nur kleiner RNA (18 bis 200 Basen)Isolierung kleiner (18 bis 200 Basen) und großer (>200 Basen) RNA in zwei FraktionIsolierung der Gesamt-RNA (klein und groß in einem Bruch)
Zusätzliche Isolierung des Gesamtproteins
Denaturiertes Protein, gebrauchsfertig für die Analyse in SDS-PAGE und Western Blot.
Hervorragende RNA-Rückgewinnung – auch ohne Phenol/Chloroform-Lyse
mit chaotropem SalzSpin Säulenverfahren
Komfortable Handhabung - komplette Ausrüstung mit NucleoSpin
Filtern – effiziente ProbenhomogenisationNucleoSpin Proteinabgewinnungssäulen – höchste Reinheit der kleinen RNArDNase – hocheffiziente On-Column-Verdauung genomischer DNA bei RT
  • Silika-Membran-Technologie
  • Format: Minispin-Säulen
  • Probengröße: <10&superscript_7; Kulturzellen, <30 mg humanes Gewebe/Gewebe; <50 mg Pflanzengewebe, <150 μl Reaktionsgemisch
  • Fragmentgröße, kleine RNA: 18 bis 200 Basen
  • Fragmentgröße, große RNA: >200 Basen
  • Typische Ausbeute: 10 μg kleine RNA; 95 μg große RNA aus 10&superscript_7; HeLa-Zellen
  • Bindungsvermögen: 200 μg
  • Elutionsvolumen, 30 μl bis 100 μl
  • Vorbereitungszeit: <45 min (6 Preps menschliches/tierisches Gewebe, kleine und große RNA); <35 min (6 Preps menschliches/tierisches Gewebe, nur kleine RNA)
  • Kleine RNA (18 bis 200 Basen)
  • Große RNA (>200 Basen)
  • Gesamt-RNA (kleine und große RNA in einer Fraktion), isolieren Sie Ihre Gesamtproteinfraktion Für die Aufreinigung kleiner und großer RNA und Gesamt-RNA und Isolierung der Gesamtproteinfraktion.
Spezifikation
Spezifikation
10 bis 20000 ng/μl
50
Assay zur Proteinquantifizierung
107
Chaotropes Salz
107
40 min
Protein
Puffer- und Reagenzsatz
Protein
Kleine und große RNA- und Gesamt-RNA-Aufreinigung
Je 1
40 min
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid