Learn More
Abeba™ Protektor Line 1655 Schuhe
Das Leder-Obermaterial ist mit reflektierendem Material versehen.
Marke: Abeba™ 1655/38
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.32000kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Glattleder
- Schwarz
- Stahlzehenkappe
- Durchstichsichere Stahlzwischensohle
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Antistatisch
- Lederfutter
- Velcro-Klettverschluss
- Reflektierendes Material
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC | |
Leder | |
Rutschfest | |
1655 |
Schwarz | |
38 | |
Polyurethan | |
Stahl |