Learn More
Hamilton™ PRP-1, 12 – 20 μm-Harzmasse
PRP-1-Säulen weisen inhärente Umkehrphasen-Trennungsqualitäten auf, sodass keine Beschichtung der stationären Phase erforderlich ist. Die Hydrolyse der Beschichtung der stationären Phase ist oft der begrenzende Faktor für die Nutzungsdauer der Säule, sodass die fehlende Beschichtung des PRP-1-Harzes die Langlebigkeit der Säule verlängert. PRP-1 bietet außerdem eine außergewöhnlich hohe Probenrückgewinnung (≥ 95 %).
Marke: Hamilton™ 79581
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12700kg
Beschreibung
Datenblatt
Trennverfahren | Umkehrphase |
---|---|
Stationäre Phase | PRP-1 |
Format | Harzmasse |
Partikelgröße | 12 bis 20 µm |
Typ des Packungsmaterials | PSDVB |
Porengröße | 100 Å |
Maximaldruck | 5.000 psi |
Wiederherstellung | Ausführen eines Gradienten von 100 % Wasser bis 100 % Acetonitril (dreimalige Wiederholung) |
UOM | pro Gramm |
Spezifikation
12 bis 20 μm |