missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ PRP-3 10 μm
Marke: Hamilton™ 79382
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08000kg
Spezifikation
150 mm |
Marke: Hamilton™ 79382
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08000kg
150 mm |