missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ PRP-h5 Starter-Kit für analytische Vorsäule (1 Halter, 2 Kassetten), Edelstahl
Pentafluor-Umkehrphasensäule für einzigartige Selektivität. PRP-h5 nutzt PRP-3 als Basis mit einer pentafluorierten Modifikation, wodurch es hydrophobere Eigenschaft aufweist.
Marke: Hamilton™ 79267
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Datenblatt
Trennverfahren | Umkehrphase |
---|---|
Stationäre Phase | PRP-h5 |
Format | Vorsäulenkassetten-Kit |
Innendurchmesser der Hardware | 2,1 mm |
Länge der Hardware | 20 mm |
Partikelgröße | 10 µm |
Typ des Packungsmaterials | PSDVB |
Größe der Vorsäule | Semiprep/präparativ |
Hardware-Material | Edelstahl |
Maximaldruck | 5.000 psi |
Grenzen der mobilen Phase | pH 1 – 13. 0 – 100 % wässriger, organischer Modifikator |
Klassifizierung der Zusammensetzung | Peptide/Proteine |
UOM | 1 Halter, 2 Kassetten |
Spezifikation
10 μm | |
20 mm | |
PRP-h5 Vorsäulen | |
2,1 mm |