Learn More
PRP-X100 Anionenaustausch Harzmasse, 5 μm, Hamilton™
Hamilton Chromatographieharze können in Großpackungen bestellt werden, d. h. Nicht in Säulen-Hardware verpackt. Dies ist ein kostengünstiger Ansatz für anwendungsspezifische Tests und Analysen.
Marke: Hamilton 79584
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Datenblatt
Trennverfahren | Anionenaustausch |
---|---|
Stationäre Phase | PRP-X100 |
Format | Harzmasse |
Partikelgröße | 5 µm |
Typ des Packungsmaterials | PSDVB/Trimethylammonium |
Porengröße | 100 Å |
Maximaldruck | 5.000 psi |
Austauschkapazität | 0,19 meq/gm |
Wiederherstellung | Pumpen Sie ca. 50 ml Methanol mit 1 % 6 N Salpetersäure. |
UOM | pro Gramm |
Spezifikation
PSDVB/Trimethylammonium |