Learn More
Hamilton™ PRP-X110S Säulen
Reduziert die Vorbehandlung der Proben erheblich und verbessert die Genauigkeit und Präzision der Ergebnisse. Hamilton™ PRP-X110S Säulen werden aus Edelstahl gefertigt.
835.00 € - 1085.00 €
Spezifikation
Max. Druck | 5000 psi |
---|---|
Kompatibilität der mobilen Phase | pH-Wert 1 bis 13. 0–100 % wässriger, organischer Modifikator |
Partikelgröße | 7 μm |
Porengröße | 100 Å |
Porosität | Ja |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11577924
|
Hamilton™
79733 |
4.1 mm | 150 mm |
977.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11537954
|
Hamilton™
79735 |
4.1 mm | 250 mm |
1045.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10776605
|
Hamilton™
79741 |
4.6 mm | 250 mm |
1085.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11583524
|
Hamilton™
79743 |
2.1 mm | 100 mm |
835.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Sehr stabil, inert
- Verwendung mit praktisch jedem HPLC- oder Ionenchromatographen
- Robuste Säule mit außergewöhnlich hoher Trennleistung als Vorgängermodelle
- Gut geeignet für den Einsatz in Systemen mit unterdrückter/nicht unterdrückter Leitfähigkeit, elektrochemischen, UV- und ICP-MS-Nachweisen
Spezifikation
5000 psi | |
7 μm | |
Ja | |
5 bis 60 °C | |
0.11 meq | |
Anionenaustauschsäule |
pH-Wert 1 bis 13. 0–100 % wässriger, organischer Modifikator | |
100 Å | |
Je 1 | |
Gehäuse PRP-X110S | |
PSDVB/Trimethylammonium |