Learn More
MedChemExpress Pseudobufarenogin
Artikelnummer. 16451568
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16451568 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16451568 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYN0879
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Pseudobufarenogin is a natural compound extracted from toad species with unknown details.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekulargewicht 416.51 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
CAS 17008-69-4
Produkttyp Natural Products
Reinheit 99.18%
Löslichkeit DMSO : 100 mg/mL (240.09 mM∣Need ultrasonic)
Synonym ψ-Bufarenogin
Menge 5 mg