Learn More
PSI-6130, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469956
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16469956 50 mg -
16460056 2 mg -
16456207 5 mg 5 Milligramm
16403488 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16469956 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10165
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress PSI-6130 is a potent and selective inhibitor of HCV NS5B polymerase, and inhibits HCV replication with a mean IC50 of 0.6 μM.
PSI-6130 is a potent and selective inhibitor of HCV NS5B polymerase, and inhibits HCV replication with a mean IC50 of 0.6 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PSI-6130
CAS 817204-33-4
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H14FN3O4
Menge 50 mg
Synonym R 1656
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (96.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N=C(C=CN1[C@@H]([C@@](C)([C@@H]2O)F)O[C@@H]2CO)N
Molekulargewicht (g/mol) 259.23
Formelmasse 259.23
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus