missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTC299, MedChemExpress

Artikelnummer. 16497897
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16497897 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16497897 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY124593

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress PTC299 is an orally active inhibitor of VEGFA mRNA translation that selectively inhibits VEGF protein synthesis at the post-transcriptional level. PTC299 is also a potent inhibitor of dihydroorotate dehydrogenase (DHODH). PTC299 shows good oral bioavailability and lack of off-target kinase inhibition and myelosuppression. PTC299 can be useful for the research of hematologic malignancies.

PTC299 is an orally active inhibitor of VEGFA mRNA translation that selectively inhibits VEGF protein synthesis at the post-transcriptional level. PTC299 is also a potent inhibitor of dihydroorotate dehydrogenase (DHODH). PTC299 shows good oral bioavailability and lack of off-target kinase inhibition and myelosuppression. PTC299 can be useful for the research of hematologic malignancies.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material PTC299
CAS 1256565-36-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H20Cl2N2O3
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (106.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N([C@H]1C2=CC=C(OC)C=C2)CCC3=C1NC4=C3C=C(Cl)C=C4)OC5=CC=C(Cl)C=C5
Molekulargewicht (g/mol) 467.34
Formelmasse 467.34
Reinheit (%) 98.24%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.