Learn More
Poulten & Graf GmbH PTFE-Adapter für FORTUNA™ -Spender mit Gewinde
Schließen Sie einen FORTUNA™ Spender mit einem Adapter an; mit einer großen Auswahl an Gewinden lieferbar. Mit dem Poulten & Graf GmbH Verbindungsstück aus PTFE für FORTUNA™ Spender mit Gewinde können zusätzlich zum vorhandenen Reservoir kleinere Behälter genutzt werden.
Marke:  Poulten & Graf GmbH 101 09130
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10311562
  • 53.95 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geeignet für OPTIFIX und POLYFIX Spender
  • Hergestellt aus PTFE (Teflon™)
  • Adapter mit Gewinde
  • Kann für Säuren und alkalische Lösungen verwendet werden, die Polypropylen nicht angreifen
Spezifikation
Spezifikation
Adapter für OPTIFIX und POLYFIX Spender
Weiß
PTFE
1
Ja
Adapter für OPTIFIX und POLYFIX Spender
OPTIFIX und POLYFIX Spender
GL 30