Learn More
Poulten & Graf GmbH PTFE-Adapter für FORTUNA™ -Spender mit Gewinde
Schließen Sie einen FORTUNA™ Spender mit einem Adapter an; mit einer großen Auswahl an Gewinden lieferbar. Mit dem Poulten & Graf GmbH Verbindungsstück aus PTFE für FORTUNA™ Spender mit Gewinde können zusätzlich zum vorhandenen Reservoir kleinere Behälter genutzt werden.
Marke: Poulten & Graf GmbH 101 09128
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Geeignet für OPTIFIX und POLYFIX Spender
- Hergestellt aus PTFE (Teflon™)
- Adapter mit Gewinde
- Kann für Säuren und alkalische Lösungen verwendet werden, die Polypropylen nicht angreifen
Spezifikation
Adapter für OPTIFIX und POLYFIX Spender | |
Weiß | |
PTFE | |
1 |
Ja | |
Adapter für OPTIFIX und POLYFIX Spender | |
OPTIFIX und POLYFIX Spender | |
GL 28 |