Learn More
Fisherbrand™ Propellerrührschaft aus PTFE mit Anker
Verwendung mit Wellenführungen zum Mischen von Substanzen mit hoher Viskosität bei geringeren Geschwindigkeiten. Die PTFE-Anker-Rührwellen besitzen einen Edelstahlkern.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30600kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10339880
  • 62.35 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
PTFE-Wellenrührer haben eine einzigartige, vollständig geformte Konstruktion mit einem Rotor, der zu einer vollständig PTFE-gekapselten Stahl-Antriebswelle geformt ist.
  • Chemisch beständig, inert und auslaufsicher
  • Einfach zu reinigen
  • Keine Kreuzkontamination
  • Bruchsicher
  • Kratzfest
  • Einsatz bei Temperaturen bis ca. 280 °C
  • Freiliegende Wellenmodelle (EX) werden mit einem Edelstahlkern mit freiliegendem Ende für eine stabilere Klemmung am Spannfutterantrieb hergestellt
  • Zum Mischen von Substanzen mit hoher Viskosität bei geringeren Geschwindigkeiten
Spezifikation
Spezifikation
140 mm
Universal-Rührerführung
650 mm (EX)
-200 bis +280 °C
300 g
9.5 mm
Mischen
Je 1
PTFE-Stabrühranker & PTFE-Stabrührer, freies Ende
PTFE