Learn More
Fisherbrand™ Propellerrührschaft aus PTFE mit Anker
Verwendung mit Wellenführungen zum Mischen von Substanzen mit hoher Viskosität bei geringeren Geschwindigkeiten. Die PTFE-Anker-Rührwellen besitzen einen Edelstahlkern.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08000kg
Beschreibung
PTFE-Wellenrührer haben eine einzigartige, vollständig geformte Konstruktion mit einem Rotor, der zu einer vollständig PTFE-gekapselten Stahl-Antriebswelle geformt ist.- Chemisch beständig, inert und auslaufsicher
- Einfach zu reinigen
- Keine Kreuzkontamination
- Bruchsicher
- Kratzfest
- Einsatz bei Temperaturen bis ca. 280 °C
- Freiliegende Wellenmodelle (EX) werden mit einem Edelstahlkern mit freiliegendem Ende für eine stabilere Klemmung am Spannfutterantrieb hergestellt
- Zum Mischen von Substanzen mit hoher Viskosität bei geringeren Geschwindigkeiten
Spezifikation
80 mm | |
Universal-Rührerführung | |
300 mm | |
-200 bis +280 °C |
8 mm | |
Mischen | |
Je 1 | |
PTFE-Rühreranker |