Learn More
Bohlender™ PTFE-Pinzette mit stumpfer Spitze
Diese Pinzetten eignen sich für zahlreiche Zwecke. BOLA PTFE-Pinzette mit universeller chemischer Beständigkeit.
Marke: Bohlender™ H912-06
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Vorgefertigte Pinzette
- PTFE-Konstruktion
- Mit spitzen oder stumpfen Enden
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
Spezifikation
Stumpf | |
Vorgefertigte Pinzette | |
200 mm |
Je | |
PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
Pinzetten |