Learn More
Fisherbrand™ Zentrifugal-Rührwellen aus PTFE
Geeignet für Wellenführungen für runde Gefäße mit enger Öffnung. Die Zentrifugen-Rührwellen aus PTFE sind mit Schaufeln ausgestattet, die sich bei höheren Drehzahlen öffnen. Mittlere bis hohe Drehzahlen sind erforderlich.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.28500kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10035951
  • 84.15 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-03-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Description
Description
PTFE-Rührwerke haben eine einzigartige, vollständig gegossene Konstruktion mit einem Rotor, der an eine vollständig mit PTFE verkapselte stahlverstärkte Antriebswelle angegossen ist.
  • Chemisch beständig, inert und leckfrei
  • Einfach zu reinigen
  • Keine Kreuzkontamination
  • Bruchsicher
  • Kratzfest
  • Verwendung bei Temperaturen bis ca. 280 °C
  • Modelle mit freiliegender Welle (EX) werden mit einem Edelstahlkern mit einem freiliegenden Ende für eine festere Festklemmung am Spannfutterantrieb hergestellt
  • Für runde Gefäße mit schmalen Hälsen
  • Klingen öffnen sich mit zunehmender Drehzahl, mittlere bis hohe Drehzahlen sind erforderlich
Specifications
Specifications
70 mm
Universal-Rührerführung
750 mm (EX)
-200 bis + 280 °C
285 g
10 mm
Mischen
Je 1
PTFE-Zentrifugal-Stabrührer & PTFE-Stabrührer mit freiem Ende
PTFE
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers