Learn More
Welch Ilmvac™ X10 Filter, PTFE, 1um mesh, 55mm diameter for
Marke: Welch Ilmvac™ 828840-20
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
55 mm | |
PTFE | |
1 μm |
Biovac 060 und Biovac 106 | |
10/Packung | |
Filter |